Fontos dokumentumok
PHR1829
Hypromellose
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
(Hydroxypropyl)methyl cellulose
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1330005
API-család
hypromellose
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pack of 500 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1