Fontos dokumentumok
64625
Methyl cellulose
medium viscosity, Methoxyl content 27.5-31.5 %
Szinonimák:
Methyl cellulose
Forma
powder
összetétel
Methoxyl content, 27.5-31.5%
szín
white to off-white
viszkozitás
1200-1800 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
SMILES string
[*]OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](CO[*])O[C@@H](O[*])[C@H](O[*])[C@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]1O[*]
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?