Merck
900182
Sigma-Aldrich
Tetrahydrocortisol-2,2,3,4,4-d5
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21D5H29O5
Molekulatömeg:
371.52
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥98% (CP)
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
format
neat
tömegeltolódás
M+5
tárolási hőmérséklet
−20°C
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)