Fontos dokumentumok
3455
Millipore
D-Galactose
An aldo hexose.
Szinonimák:
D-Galactose
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
180.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
NACRES:
NA.79
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
water: 1 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQZGKKKJIJFFOK-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3