Fontos dokumentumok
D93503
Silver diethyldithiocarbamate
ACS reagent, 99%
Szinonimák:
DETC, Diethyldithiocarbamic acid silver salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
99%
form
powder
reakcióalkalmasság
core: silver
reagent type: catalyst
mp
172-175 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)C(=S)S[Ag]
InChI
1S/C5H11NS2.Ag/c1-3-6(4-2)5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?