Fontos dokumentumok
359548
Ammonium diethyldithiocarbamate
Szinonimák:
Diethyldithiocarbamic acid ammonium salt
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
mp
80 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N.CCN(CC)C(S)=S
InChI
1S/C5H11NS2.H3N/c1-3-6(4-2)5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JSYCNFYVINPILE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Reactions with copper acetylacetonato complex
- Triazole compounds
- Causing accelerated degradation of methyl iodide
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)