Merck
A1010
Sigma-Aldrich
Arsenic(III) oxide
ReagentPlus®, ≥99.0%
Szinonimák:
Arsenic trioxide, Arsenous acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
As2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
197.84
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171602
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
gőznyomás
0 hPa ( 66 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.0%
form
powder
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O=[As]O[As]=O
InChI
1S/As2O3/c3-1-5-2-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Arsenic(III) oxide, also known as arsenic trioxide, is an amphoteric oxide that serves as a raw material for the synthesis of several arsenic-based compounds. It is utilized to decolorize glasses and enamels. Its efficacy in treating in acute promyelocytic leukaemia (APL) has been investigated.
Alkalmazás
Arsenic(III) oxide was used in a study detailing the effect of arsenic trioxide in combination with γ-irradiation to elucidate the hemoglobin (Hb).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Very potent agent against acute promyelocytic leukemia (APL). Causes skin, lung and bladder cancer.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Célzott szervek
Respiratory system,Cardio-vascular system,Gastrointestinal tract
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
E Lengfelder et al.
Leukemia, 26(3), 433-442 (2011-09-10)
Arsenic trioxide (ATO) is presently the most active single agent in the treatment of acute promyelocytic leukemia (APL). This review provides insights into the mode of action and the pharmacological properties of ATO, and summarizes the most relevant results of
Wilson H Miller et al.
Cancer research, 62(14), 3893-3903 (2002-07-19)
Arsenic trioxide has shown substantial efficacy in treating both newly diagnosed and relapsed patients with acute promyelocytic leukemia (APL). As a single agent, it induces complete remissions, causing few adverse effects and only minimal myelosuppression. These successes have prompted investigations
Combined effect of arsenic trioxide and radiation on physical properties of hemoglobin biopolymer.
Saad-El-Din AA, et al.
Journal of Radiation Research and Applied Sciences, 7(2), 411-416 (2014)
Dikshith TSS
Handbook of Chemicals and Safety, 92-92 (1992)
Z X Shen et al.
Blood, 89(9), 3354-3360 (1997-05-01)
The therapeutic effect of arsenic trioxide (As2O3) in the treatment of acute promyelocytic leukemia (APL) was evaluated among 15 APL patients at relapse after all-trans retinoic acid (ATRA) induced and chemotherapy maintained complete remission (CR). As2O3 was administered intravenously at