Fontos dokumentumok
452335
Tin(II) chloride
anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Stannous chloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőznyomás
33 hPa (~429 °C)
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: tin
pH
2.18 (20 °C)
bp
606 °C
652 °C (lit.)
mp
246 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 1780 g/L at 10 °C
SMILES string
Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Cardio-vascular system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Silylethyne substitution offers an opportunity to tune solubility for application-specific needs and self-assembly for electronic performance and has yielded semiconductors with excellent device performance.