Fontos dokumentumok
14010
Titanium(III) chloride solution
10-15% TiCl3 basis
Szinonimák:
Titanium trichloride
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: titanium
reagent type: catalyst
koncentráció
10-15% (TiCl3)
12% in hydrochloric acid
szennyeződések
5-10% free acid (as HCl)
SMILES string
Cl[Ti](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ti/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K
Alkalmazás
Reagent for photocatalyst synthesis
Precursor for preparation of nanostructures for nanoskeletons
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?