Fontos dokumentumok
243469
Zinc
granular, 20-30 mesh, ACS reagent, ≥99.8%
Szinonimák:
Zn
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 487 °C)
Teszt
≥99.8%
form
granular
reakcióalkalmasság
core: zinc
reagent type: catalyst
ellenállás
5.8 μΩ-cm, 20°C
részecskeméret
20-30 mesh
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
sűrűség
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Fe: ≤0.01%
Pb: ≤0.01%
alkalmasság
passes application test for determination of arsenic (As)
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- organozinc reagents commonly used in Negishi or Fukuyama couplings
- Reformatsky reagents
- Simmons-Smith reagents
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)