Merck
Ezüst vegyületek
Ezüst atomszimbólum
Az ezüst (Ag) egy fényes fehér fém, amelyet nagy elektromos és hővezető képessége, valamint fényvisszaverő képessége miatt tartanak számon. Általában natív ezüst formájában található meg a földkéregben, és gyakran a réz, az arany, az ólom és a cink finomításának mellékterméke. Az ezüstvegyületek sokoldalúan felhasználhatók, és az elektronikában találnak alkalmazást, különösen ezüst nanorészecskék formájában, kiváló vezetőképességük miatt. A gyógyszeriparban az ezüstvegyületek, mint például az ezüst-nitrát és az ezüst-szulfadiazin, erős antimikrobiális tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyeket a sebkezelésben, az implantátumbevonatokban és az égési sérülések kezelésében használnak. Az ezüst-nitrátot a fényképészetben is felhasználják, és prekurzorként szolgál a kémiai szintézisben.
Bővebben
Az ezüst mint katalizátor
Az ezüstkatalizátorokat gyakran használják nagy oxidációs erejük és az ezüstkomplexek képződésében rejlő lehetőségük miatt. Ezenkívül ezüstaktivátorként működnek, fokozva más katalizátorok, például az arany elektronegativitását. Az ezüstvegyületek sztöchiometrikus oxidációs potenciáljából mind a szerves, mind a szervetlen szintézisek profitálnak. A homogén ezüstkatalizált szerves átalakulások kiemelik az ezüst egyedülálló redoxikémiáját, amely lehetővé teszi a reakciók nagy sztereo- és regioszelektivitású katalizálását. Az ezüstkatalizátorok hatékonyan közvetítik mind az intermolekuláris, mind az intramolekuláris kötésképződést. Az ezüstkatalízist érintő heterogén folyamatok közé tartozik az NOx redukciója és a szén-monoxid (CO) szén-dioxiddá (CO2) történő katalitikus oxidációja. Az ezüst(I) sót számos ezüstkatalizált nukleofil addíciós reakcióban és szerves átalakulásban is alkalmazzák. Portfóliónk kiváló minőségű ezüstkatalizátorok széles választékát kínálja a szerves szintézisben alkalmazott átmenetifém-katalízishez.
ezüstacetát
Az ezüstacetát (AgC2H33O2)) ezüstionok (Ag+) és acetátionok (C2H33O2-) ionos kötéseken keresztül koordinált vegyülete. Gyakran használják a szerves szintézisben, enyhe oxidálószerként szolgál. A analitikai kémiában vízben való oldhatatlansága miatt értékes reagens a halogenidek kimutatására. Az ezüst-acetátot cigarettaszűrőkben is alkalmazzák a nikotinfüggőség csökkentésére, mivel katalizálja a nikotin inaktív formába történő átalakulását. Ezen túlmenően potenciális vírusellenes tulajdonságai miatt is vizsgálták, így az orvosi kutatásban a vírusfertőzések elleni küzdelemben is érdeklődésre tart számot. Ezenkívül szerepet játszik a nagy fényvisszaverő képességű, vezető ezüstözött polimerfilmek egyedülálló előállítási módszerében, hatékonyan katalizálva az izocianoacetátok és különböző olefinek cikloaddíciós reakcióit.
Az ezüstacetát a nyomtatott elektronikában is jól ismert prekurzor. Az ezüst-acetát komplexeiből származó részecskementes "reaktív tinták" olyan nyomokat állítanak elő, amelyek megközelítik az ömlesztett ezüst vezetőképességét.
ezüst-nitrát
Az ezüst-nitrát (AgNO3) sokoldalú kémiai vegyület, amely jelentős alkalmazásokkal rendelkezik mind a vegyiparban, mind a gyógyszeriparban. Jól oldódik, és különböző laboratóriumi reakciókban, többek között a halogenidek kimutatásában és más ezüstvegyületek szintézisében reagensként szolgál. Katalizátorként funkcionálva az ezüst-nitrát megkönnyíti az aromás, alifás és konjugált aldehidek oxidációját a megfelelő karbonsavakká, H2O2 mint oxidálószer felhasználásával. Továbbá, Na2CO3 jelenlétében elősegíti a benzil- és allil-alkoholok levegőn történő oxidációját, ami a megfelelő aldehidek vagy ketonok képződéséhez vezet. Ezenkívül az ezüst-nitrát döntő szerepet játszik a benzolszármazékok Friedel-Crafts-acilálásában, hozzájárulva a megfelelő ketonok szintéziséhez. Támogatja továbbá a szervoszilánok hidrolitikus oxidációját, ami hidrogén előállítását eredményezi.
A gyógyszeriparban az ezüst-nitrátot széles körben használják erős antimikrobiális tulajdonságai miatt. Helyileg alkalmazzák a sebkezelésben égetőszerként a fertőzések megelőzésére és a gyógyulás elősegítésére. Ezenkívül antibakteriális hatása miatt szemészeti betegségek, például újszülöttek kötőhártya-gyulladásának kezelésében is alkalmazzák. Az orvosi eszközök gyártása során az ezüst-nitrát bevonatok megakadályozzák a mikrobiális kolonizációt, javítják a biokompatibilitást és csökkentik a fertőzés kockázatát. Az ezüst-nitrát prekurzorként szolgál nanoanyagok, ezüstkompozitok és ezüstvegyületek szintéziséhez.
Ezüst nanorészecskék
Az ezüst nanorészecskék (Ag NP-k) kivételes tulajdonságaik, például kis méretük, nagy felületük és kvantumzáró hatásuk miatt számos iparágban létfontosságúak. Az ezüst nanorészecskék katalitikus, termikus és optikai tulajdonságait jelentősen befolyásolja méretük és alakjuk. Az ezüst nanorészecskék antibakteriális aktivitást mutatnak felületi struktúrájuknak és más nanoanyagokhoz képest nagy felület-térfogat arányuknak köszönhetően. Az Ag NP-k kölcsönhatása a baktériumsejtekkel az AgNP-k felhalmozódását eredményezi a sejtfalban, gödröket képezve és sejthalált okozva. A kisebb Ag NP-kről ismert, hogy hatékonyabb antibakteriális aktivitást mutatnak, mint a nagyobb részecskék. Emellett az Ag NP-ket az ezüst élesebb és erősebb plazmon-rezonanciája miatt bioszenzorokban is alkalmazzák, ami kulcsfontosságú a képalkotó rendszerek számára. Értékes eszközként szolgálnak a rákdiagnosztikában és -kezelésben, mivel gyógyszerhordozóként működnek, és képesek a rákos sejteket megcélozni, fényt elnyelni, és fototermikus terápiával elősegíteni a hatékony pusztítást. Érdekes módon az Ag NP-ket antibakteriális tulajdonságaik miatt az élelmiszeriparban is hasznosítják.
Ezüst nanodrótok
Az ezüst nanodrótok (AgNW-k) 1-D ezüst alapú nanoszerkezetek, amelyek átmérője jellemzően több tíz és több száz nanométer között mozog. Kivételes elektromos, termikus és optikai tulajdonságokkal rendelkeznek, így alkalmas anyagok rugalmas vezető, optikai és antimikrobiális alkalmazásokhoz, például érintőképernyős kijelzőkhöz, napelemekhez, filmmelegítőkhöz, orvosi képalkotáshoz és steril ruházathoz. Ezen túlmenően nagy méretarányuk lehetővé teszi a fény hatékony befogását a fotovoltaikus alkalmazásokban.
Az elektronikán túl az ezüst nanodrótokat érzékelőkben, katalízisben és biomedicinális alkalmazásokban is használják, ami jól mutatja sokoldalúságukat és innovációs potenciáljukat a legkülönbözőbb iparágakban. Egyedi tulajdonságaik lehetővé teszik a gyógyszerek hatékony kapszulázását és szállítását, javítva a biológiai hozzáférhetőséget és minimalizálva a mellékhatásokat. Bioszenzorok platformjaként is szolgálnak, lehetővé téve a biomolekulák gyors és érzékeny kimutatását diagnosztikai és megfigyelési célokra.
ezüst-oxid
Az ezüst-oxid (Ag2O) finom fekete vagy sötétbarna por, amelyet más ezüstvegyületek szintéziséhez használnak. Az elektronikában, különösen az ezüst-oxid akkumulátorokban és az ezüst-cink akkumulátorokban katódanyagként szolgál, nagy energiasűrűséget és stabilitást biztosít. A gyógyszeriparban az ezüst-oxid antimikrobiális tulajdonságokkal rendelkezik, így értékes összetevője a sebkötszereknek és az orvosi eszközöknek a fertőzések megelőzésére.
Az ezüst-oxid nanorészecskék látható és közeli infravörös fénysugárzás mellett stabil fotokatalizátorként viselkednek. Fotokatalitikus aktivitásuk NIR fényben az alacsony, 1,3 eV-nál kisebb sávhézagból ered. Továbbá az Ag2O nanorészecskék aggregációja nagy felületet és számos kristályhatárt biztosít, ami növeli a fotogenerált elektronok menekülési esélyét és a fotogenerált lyukak más anyagokkal való érintkezési valószínűségét. Ez az előállított Ag2O mintákban kiemelkedő fotokatalitikus aktivitást és stabilitást eredményez.
Orbaklorid
Az ezüst-klorid (AgCl) egy fehér kristályos vegyület, amelyet széles körben használnak katalizátorként, antibakteriális szerként, fényképészeti anyagként és ionos félvezető anyagként. Az ezüst-klorid nagy fényérzékenysége miatt fontos fotokatalizátor. Emellett katalizátorként működik az 1,2,3-triazolok alkinokból és azidokból történő előállításában. Emellett ezüst nanorészecskék szintézisének prekurzor sójaként is szolgál.
Elektrokémiai szempontból az ezüst-kloridot vezetőképessége miatt érzékelőkben és elektródákban alkalmazzák. Az orvostudományban sebkötszerekben és orvosi eszközökben alkalmazzák antimikrobiális tulajdonságai miatt, megelőzve a fertőzéseket.