Fontos dokumentumok
1.07375
Supelco
Lead(II) acetate trihydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Lead(II) acetate trihydrate
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3COO)2Pb · 3 H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
379.33
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
EC index szám:
206-104-4
NACRES:
NA.21
Teszt:
99.5-102.0% (complexometric)
grade:
ACS reagent
Forma:
solid
oldhatóság:
443 g/L
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
99.5-102.0% (complexometric)
Forma
solid
hatékonyság
4665 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.01% Insoluble matter
pH
5.5-6.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
75 °C
oldhatóság
443 g/L
sűrűség
3.3 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1200 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.0005%
nitrate and nitrite (as NO3-): ≤0.005%
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Pb](OC(=O)C)OC(=O)C.O.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Kapcsolódás
Replaces: LX0120; LX0120-1; LX0120-11;
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric): 99.5 - 102.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Nitrite and Nitrate (as NO₃): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)