Fontos dokumentumok
D3132
Silver diethyldithiocarbamate
Szinonimák:
DETC, Diethyldithiocarbamic acid silver salt
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
mp
172-175 °C (lit.)
oldhatóság
pyridine: 25 mg/mL, clear, yellow
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)C(=S)S[Ag]
InChI
1S/C5H11NS2.Ag/c1-3-6(4-2)5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Also used for colorimetric determination of small quantities of arsenic.
Silver diethyldithiocarbamate has been used in cell culture.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Silver diethyldithiocarbamate (AgDDC) is used to estimate the level of arsenic in human.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?