Fontos dokumentumok
32307
Lead(II) acetate trihydrate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99.5-102.0%
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
puriss. p.a.
Minőségi szint
Ügynökség
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Teszt
99.5-102.0%
form
solid
szennyeződések
≤0.005% insoluble in acetic acid
mp
75 °C (dec.) (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Célzott szervek
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3