Fontos dokumentumok
RES1513C-A7
L-Cystine dihydrochloride, non-animal derived
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
L-Cystine dihydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
leírás
Non-Animal Derived
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, microbial, and trace metals, tested
alkalmasság
suitable for manufacturing use
idegen aktivitás
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
SMILES string
Cl.Cl.N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2.2ClH/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12;;/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12);2*1H/t3-,4-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
Általános leírás
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Alkalmazás
Kiszerelés
RES1513C-A701X: 100g container
RES1513C-A704X: 10kg container
Jogi információk
helyettesítve
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?