30200
L-Cystine
≥99.7% (TLC)
Szinonimák:
(R,R)-3,3′-Dithiobis(2-aminopropionicacid)
About This Item
Javasolt termékek
product name
L-Cystine, ≥99.7% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥99.7% (TLC)
form
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]20/D −219±5°, c = 1% in 1 M HCl
izzítási maradék
≤0.1% (as SO4)
veszteség
≤0.1% loss on drying
szín
white
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
1 M HCl: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤6 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤150 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1