Merck
57579
Supelco
L-Cystine hydrochloride solution
10 mM amino acid in 0.1 M HCl, analytical standard
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H12N2O4S2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
276.76
Beilstein:
4828867
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Forma
liquid
analit kémiai osztály(ok)
amino acids, peptides, proteins
koncentráció
10 mM amino acid in 0.1 M HCl
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szín
colorless
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2.ClH/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12;/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12);1H/t3-,4-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IOCJWNPYGRVHLN-MMALYQPHSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Ganeswara Rao Musada et al.
Developmental neurobiology, 80(3-4), 98-110 (2020-04-09)
Muller glia are the predominant glial cell type in the retina, and they structurally and metabolically support retinal neurons. Wnt/β-catenin signaling pathways play essential roles in the central nervous system, including glial and neuronal differentiation, axonal growth, and neuronal regeneration.
Halina T Norbertczak et al.
Tissue engineering. Part C, Methods, 26(11), 565-576 (2020-10-15)
Intervertebral disc (IVD) degeneration is a major cause of back pain. Current surgical interventions have limitations. An alternative approach is to replace degenerated IVDs with a natural biological scaffold. The removal of cellular components from human IVDs should render them
Margaret E Torrence et al.
eLife, 10 (2021-03-02)
The mechanistic target of rapamycin complex 1 (mTORC1) stimulates a coordinated anabolic program in response to growth-promoting signals. Paradoxically, recent studies indicate that mTORC1 can activate the transcription factor ATF4 through mechanisms distinct from its canonical induction by the integrated