Merck
NIST143D
Cystine
NIST® SRM® 143d
Szinonimák:
L-Cystine, (R,R)-3,3′-Dithiobis(2-aminopropionicacid)
About This Item
Lineáris képlet:
[-SCH2CH(NH2)CO2H]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
240.30
Beilstein:
1728094
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 2 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
Formátum
neat
SMILES string
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Általános leírás
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in validating microchemical procedures for the determination of carbon, hydrogen, nitrogen, and sulfur in organic matter. SRM 143d is pure crystalline cystine supplied in a 2 g unit size. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 143D_cert
SRM 143D_SDS
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Carbon (C), Hydrogen (H), Nitrogen (N), Oxygen (O), Sulfur (S), Cystine (C6H12N2O4S2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)