Fontos dokumentumok
Y0001094
Aceclofenac for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Aceclofenac, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid carboxymethyl ester;
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
aceclofenac
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
InChI
1S/C16H13Cl2NO4/c17-11-5-3-6-12(18)16(11)19-13-7-2-1-4-10(13)8-15(22)23-9-14(20)21/h1-7,19H,8-9H2,(H,20,21)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MNIPYSSQXLZQLJ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PTGS2(5743)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)