Fontos dokumentumok
Y0000085
Aceclofenac impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Oxo-2-(phenylmethoxy)ethyl 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]benzeneacetate, Benzyl {{{2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]phenyl}acetyl}oxy}acetate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H19Cl2NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
444.31
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
leírás
API family: aceclofenac
API-család
aceclofenac
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C23H19Cl2NO4/c24-18-10-6-11-19(25)23(18)26-20-12-5-4-9-17(20)13-21(27)30-15-22(28)29-14-16-7-2-1-3-8-16/h1-12,26H,13-15H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RLKZSYGBKCIRFJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Aceclofenac impurity F EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)