Fontos dokumentumok
B84785
(±)-1,3-Butanediol
ReagentPlus®, 99.5%
Szinonimák:
1,3-Butylene glycol
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.1 (20 °C, vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.06 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.45% (GC)
99.5%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
741 °F
törésmutató
n20/D 1.44 (lit.)
bp
203-204 °C (lit.)
sűrűség
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CC(O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
226.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
108 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?