Merck
03439
Sigma-Aldrich
N-Ethyldiisopropylamine solution
suitable for peptide synthesis, ~2 M in 1-methyl-2-pyrrolidinone
Szinonimák:
N,N-Diisopropylethylamine, DIPEA, Hünig’s base
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H19N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
129.24
Beilstein:
4124745
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
~2 M in 1-methyl-2-pyrrolidinone
szennyeződések
≤0.2% water (KFT)
törésmutató
n20/D 1.454
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
N-Ethyldiisopropylamine (EDIA) reacts with monoactivated Michael acceptors to afford symmetrical sulfones.
Alkalmazás
N,N-Diisopropylethylamine (DIPEA), also known as Hünig′s base, is a sterically hindered amine. It is commonly employed as a base in peptide synthesis. Additionally, DIPEA is also used in the Pd-catalyzed cross-coupling reactions, which include Heck coupling and Sonagashira coupling reactions.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
73.4 °F
Lobbanási pont (C)
23 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Eugene F, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59(9), 2599-2603 (1994)
H U Shetty et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 2(2), 168-173 (1991-04-01)
An automatic reaction control chemical ionization technique in an ion trap detector (lTD) was used to quantitate the levels of the cholinergic drug, arecoline, in plasma of treated patients with Alzheimer's disease. The chemical ionization reaction was carried out with
Tristan Doussineau et al.
Journal of colloid and interface science, 339(1), 266-270 (2009-08-15)
This paper describes the preparation of two-dye-doped silica nanoparticles for ratiometric pH measurements in the biologically relevant pH-range. While a rhodamine derivative is embedded in a silica core and used as the reference, a pH-sensitive naphthalimide dye is immobilized on
J-N Volle et al.
Biosensors & bioelectronics, 19(5), 457-464 (2003-11-19)
We present a silicon chip-based approach for the enhanced sensitivity detection of surface-immobilized fluorescent molecules. Green fluorescent protein (GFP) is bound to the silicon substrate by a disuccinimidyl terephtalate-aminosilane immobilization procedure. The immobilized organic layers are characterized by surface analysis
Stéphane Bach et al.
The Journal of biological chemistry, 280(35), 31208-31219 (2005-06-25)
(R)-Roscovitine (CYC202) is often referred to as a "selective inhibitor of cyclin-dependent kinases." Besides its use as a biological tool in cell cycle, neuronal functions, and apoptosis studies, it is currently evaluated as a potential drug to treat cancers, neurodegenerative