Merck
PHR2896
Supelco
Butane-1,3-diol
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
(±)-1,3-Butanediol, 1,3-Butylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(OH)CH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
90.12
Beilstein:
1731276
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.21
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1082956
gőzsűrűség
3.1 (20 °C, vs air)
gőznyomás
0.06 mmHg ( 20 °C)
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
öngyulladási hőmérséklet
741 °F
kiszerelés
pkg of 1.2 mL
törésmutató
n20/D 1.44 (lit.)
bp
203-204 °C (lit.)
sűrűség
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC(O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Alkalmazás
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Analízis megjegyzés
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1