Fontos dokumentumok
8.01964
Sigma-Aldrich
1,3-Butanediol
for synthesis
Szinonimák:
(±)-1,3-Butanediol, 1,3-Butylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH(OH)CH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
90.12
Beilstein:
1731276
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
203-529-7
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99% (GC)
bp:
203-204 °C (lit.)
gőznyomás:
0.06 mmHg ( 20 °C)
gőzsűrűség
3.1 (20 °C, vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.06 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
741 °F
hatékonyság
18610 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.9-12.6 % (v/v)
törésmutató
n20/D 1.44 (lit.)
pH
6.1 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
203-204 °C (lit.)
mp
-57 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 115 °C
oldhatóság
>500 g/L (miscible)
sűrűség
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC(O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Process design for acidic and alcohol based deep eutectic solvent pretreatment and high pressure homogenization of palm bunches for nanocellulose: Studies DES based on ChCl and 1,3-butanediol, offering insights into process optimizations for clear solution preparation (Sonyeam et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.003 - 1.005
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
226.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
108 °C - closed cup