Merck
493732
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
1,4-Butylene glycol, Tetramethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
HO(CH2)4OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
90.12
Beilstein:
1633445
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Teszt:
99%
bp:
230 °C (lit.)
gőzsűrűség
3.1 (vs air)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
Forma
solid or viscous liquid
öngyulladási hőmérséklet
698 °F
törésmutató
n20/D 1.445 (lit.)
bp
230 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
sűrűség
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
OCCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,4-Butanediol can be used as a reactant to prepare:
  • Homoallyl alcohol (3-buten-1-ol) and tetrahydrofuran via vapor-phase dehydration using ZrO2 as a catalyst.
  • Poly(1,4-butanediol succinate) polymer by reacting with succinic anhydride.
  • Biodegradable homopolyesters [poly(butylene succinate) and poly(butylene adipate)] and copolyesters [poly(butylene succinate-co-butylene adipate)] by treating with succinic acid and adipic acid via esterification and deglycolization reaction.
  • Poly(1,4-butyl sebacate) by polyesterification reaction with sebacic acid or its derivatives.
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
273.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
134 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Synthesis and characterization of the biodegradable copolymers from succinic acid and adipic acid with 1, 4-butanediol
Ahn BD, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 82(11), 2808-2826 (2001)
Synthesis of homoallyl alcohol from 1, 4-butanediol over ZrO2 catalyst
Yamamoto N, et al.
Catalysis Communications, 6(7), 480-484 (2005)
Lipase-catalyzed synthesis of poly (1, 4-butyl sebacate) from sebacic acid or its derivatives with 1, 4-butanediol
Linko Y-Y, et al.
Journal of Biotechnology, 40(2), 133-138 (1995)
Jennifer N Miller et al.
Chemical science, 11(20), 5191-5204 (2021-06-15)
In condensed phase chemistry, the solvent can have a significant impact on everything from yield to product distribution to mechanism. With regard to photo-induced processes, solvent effects have been well-documented for charge-transfer states wherein the redistribution of charge subsequent to
Synthesis and characterization of biodegradable poly (1, 4-butanediol succinate)
Song DK and Sung YK
Journal of Applied Polymer Science, 56(11), 1381-1395 (1995)