Fontos dokumentumok
166898
3-Hydroxybutyric acid
95%
Szinonimák:
(±)-3-Hydroxybutanoic acid, DL-β-Hydroxybutyric acid
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.443 (lit.)
bp
118-120 °C/2 mmHg (lit.)
oldhatóság
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear
sűrűség
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
hydroxyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)2-4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WHBMMWSBFZVSSR-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
233.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
112 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
suitable for GCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.