gőznyomás
2.6 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
BioXtra
Teszt
≥99.5%
form
powder
szennyeződések
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pH
3.5-6.0 (0.5 M in H2O)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.5 M, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.05 at 260 in H2O at 1 M
≤0.05 at 280 in H2O at 1 M
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Effect of Boron Content in LiOH Solutions on the Corrosion Behavior of Zr-Sn-Nb Alloy.: This study investigates how varying boron content in lithium hydroxide solutions affects the corrosion resistance of Zr-Sn-Nb alloys, commonly used in nuclear reactors. The findings highlight the potential for boric acid to enhance the longevity and safety of these materials (Zhao et al., 2024).
- GpEF1A: A Novel Lysine Methyltransferase Gene from Gypsophila perfoliata L. Involved in Boron Homeostasis.: This study identifies a new gene involved in boron regulation in plants, providing insights into boric acid′s role in maintaining cellular homeostasis and potential applications in agricultural biotechnology (Akbudak et al., 2024).
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)