Fontos dokumentumok
B2645
Boric acid
tablet, 1 g boric acid per tablet
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
2.6 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (titration)
Forma
tablet
pH
5.1 (25 °C, 1.8 g/L)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: 1 tablet/100mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Effect of Boron Content in LiOH Solutions on the Corrosion Behavior of Zr-Sn-Nb Alloy.: This study investigates how varying boron content in lithium hydroxide solutions affects the corrosion behavior of Zr-Sn-Nb alloys, highlighting the potential implications for materials used in nuclear reactors (Zhao et al., 2024).
- Evaluation of living bacterial therapy assisted by pH/reactive oxygen species dual-responsive sodium alginate-based hydrogel for wound infections.: This research evaluates a boric acid-containing hydrogel for its effectiveness in treating wound infections through pH and reactive oxygen species responsiveness, indicating innovative applications in wound care (Miao et al., 2024).
Feloldás
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?