202878
Boric acid
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
orthoboric acid
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
2.6 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
99.999% trace metals basis
form
crystalline powder
mp
160 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: 49.2 g/L at 20 °C
sűrűség
1.49 g/cm3 at 23 °C
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Boric acid finds uses in several areas; such as
- In glass fibres, to enhance its resistance and color
- In glazing ceramic wares
- As a condensing agent, chemical intermediate and as a precursor for preparation of borates and other boron based compounds
- As a water coolant in nuclear reactors
- In electrolytic condensers and capacitors 1
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.