Fontos dokumentumok
202738
Barium chloride
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Barium dichloride, Barium(2+) dichloride
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
powder and chunks
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
963 °C (lit.)
sűrűség
3.856 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.