1.00162
Boric acid
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Orthoboric acid, Trihydroxidoboron
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Minőségi szint
gőznyomás
2.6 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Teszt
99.5-100.5% dry basis (alkalimetric)
Forma
powder
solid
pH
3.8-4.8 (20 °C, 33 g/L in H2O)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
49.2 g/L
sűrűség
1.489 g/cm3 at 23 °C
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.04%
kation nyomok
As: ≤0.0001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0015%
alkalmazás(ok)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Cikkek
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.