Fontos dokumentumok
B1385
Butoxamine hydrochloride
analytical standard, for drug analysis, mixture of diastereomers
Szinonimák:
α-(1-[t-Butylamino]ethyl)-2,5-dimethoxybenzyl alcohol
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard, for drug analysis
Minőségi szint
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
SMILES string
Cl.COc1ccc(OC)c(c1)C(O)C(C)NC(C)(C)C
InChI
1S/C15H25NO3.ClH/c1-10(16-15(2,3)4)14(17)12-9-11(18-5)7-8-13(12)19-6;/h7-10,14,16-17H,1-6H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
URPAECSKKQLCII-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)