Fontos dokumentumok
S8260
Salbutamol
≥96% (GC), powder, β2 adrenoceptor agonist
Szinonimák:
α-[(tert-Butylamino)methyl]-4-hydroxy-m-xylene-α,α′-diol, Albuterol
About This Item
Javasolt termékek
product name
Salbutamol,
Minőségi szint
oldhatóság
methanol: complete 50 mg/ml, clear, colorless to yellow
kezdeményező
GlaxoSmithKline
SMILES string
CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(CO)c1
InChI
1S/C13H21NO3/c1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15/h4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NDAUXUAQIAJITI-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADRB2(154)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2