Fontos dokumentumok
S8688
SR 59230A
≥98% (HPLC), powder, β3-Adrenoceptor antagonist
Szinonimák:
3-(2-Ethylphenoxy)-1-[[(1S)-1,2,3,4-tetrahydronaphth-1-yl]amino]-(2S)-2-propanol oxalate salt
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
SR 59230A, ≥98% (HPLC), powder
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
kezdeményező
Sanofi Aventis
SMILES string
OC(=O)C(O)=O.CCc1ccccc1OC[C@@H](O)CN[C@H]2CCCc3ccccc23
InChI
1S/C21H27NO2.C2H2O4/c1-2-16-8-4-6-13-21(16)24-15-18(23)14-22-20-12-7-10-17-9-3-5-11-19(17)20;3-1(4)2(5)6/h3-6,8-9,11,13,18,20,22-23H,2,7,10,12,14-15H2,1H3;(H,3,4)(H,5,6)/t18-,20-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XTBQNQMNFXNGLR-MKSBGGEFSA-N
Géninformáció
human ... ADRB3(155)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)