Fontos dokumentumok
809608
Biotin-2′,2′,3′,3′-d4
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Szinonimák:
Vitamin B7-d4, Vitamin B8-d4, Vitamin H-d4
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥95% (CP)
Forma
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
szín
white to off-white
mp
228 °C
tömegeltolódás
M+4
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C[C@@H]1SC[C@@]2([H])[C@]1([H])NC(N2)=O)=O
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1/i1D2,2D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YBJHBAHKTGYVGT-CCSQOTJNSA-N
Related Categories
Általános leírás
Biotin-2′,2′,3′,3′-d4 is an isotope of vitamin B7 wherein C-2′, C-2′, C-3′, C-3′ protons are replaced by deuterium.
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?