C8731
Calcium pantothenate
meets USP testing specifications, monograph mol wt. 476.53 (C18H32CaN2O10)
Szinonimák:
D-Pantothenic acid hemicalcium salt, (R)-(+)-N-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-β-alanine hemicalcium salt, Calcium D-pantothenate, Vitamin B5
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Ügynökség
USP/NF
meets USP testing specifications
form
crystalline
powder
molekulatömeg
monograph mol wt. 476.53 (C18H32CaN2O10)
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
szín
white
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAPWYRCQGJNNSJ-UBKPKTQASA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- as a component of vitamin solution for synthetic media
- as a component of vitamin mix for the ICS medium mix
- as a component of a chemically defined diet for metal depletion studies in Drosophila
- as a supplement to study coenzyme A metabolism in mouse models of non-alcoholic steatohepatitis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai tulajdonságok
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?