Fontos dokumentumok
12056
Calcium sulfate dihydrate
puriss., meets analytical specification of NF, E 516, 99.0-101.0% (based on anhydrous substance)
About This Item
Javasolt termékek
grade
puriss.
Minőségi szint
Teszt
99.0-101.0% (based on anhydrous substance)
form
powder
minőség
meets analytical specification of NF, E 516
szennyeződések
residual solvents, in accordance
≤0.001% heavy metals (as Pb)
veszteség
19.0-23.0% loss on drying, 250 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
fluoride (F-): ≤30 mg/kg
kation nyomok
As: ≤3 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Hg: ≤10 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Se: ≤30 mg/kg
SMILES string
O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+2;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 1