Merck
97622
Supelco
2-Mercaptoethanol
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥99.0% (GC)
Szinonimák:
β-Mercaptoethanol, 2-Hydroxyethylmercaptan, BME, Thioethylene glycol
Méret kiválasztása
1 ML
10 500,00 Ft
10 ML
21 100,00 Ft
10 X 1 ML
42 200,00 Ft
10 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 ML
10 500,00 Ft
10 ML
21 100,00 Ft
10 X 1 ML
42 200,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
HSCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
78.13
Beilstein:
773648
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.05
10 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
for HPLC derivatization
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.69 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
minőség
LiChropur
robbanási határérték
18 %
koncentráció
14.3 M (pure liquid)
technika/technikák
HPLC: suitable
törésmutató
n20/D 1.500 (lit.)
n20/D 1.500-1.502
bp
157 °C (lit.)
sűrűség
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Mercaptoethanol is a thiol compound showing growth promoting properties on mouse lymphoma L1210 cells in vitro. It also enhances viability, blast transformation and antibody formation in lymphocyte cultures.[1]
Alkalmazás
BME is suitable for reducing protein disulfide bonds prior to polyacrylamide gel electrophoresis and is usually included in a sample buffer for SDS-PAGE at a concentration of 5%. Cleaving intermolecular (between subunits) disulfide bonds allows the subunits of a protein to separate independently on SDS-PAGE. Cleaving intramolecular (within subunit) disulfide bonds allows the subunits to become completely denatured so that each peptide migrates according to its chain length with no influence due to secondary structure.
suitable for derivatisation of Amine groups
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Liver,Heart
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
165.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
74 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mechanism of growth stimulation of L1210 cells by 2-mercaptoethanol in vitro. Role of the mixed disulfide of 2-mercaptoethanol and cysteine
Ishii T, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 256(23), 12387-12392 (1981)
Leon Tribolet et al.
The Journal of infectious diseases, 211(3), 416-425 (2014-08-21)
Na-ASP-2 is an efficacious hookworm vaccine antigen. However, despite elucidation of its crystal structure and studies addressing its immunobiology, the function of Na-ASP-2 has remained elusive. We probed a 9000-protein human proteome microarray with Na-ASP-2 and showed binding to CD79A
Katharina Rothe et al.
Blood, 123(23), 3622-3634 (2014-04-24)
Previous studies demonstrated that imatinib mesylate (IM) induces autophagy in chronic myeloid leukemia (CML) and that this process is critical to cell survival upon therapy. However, it is not known if the autophagic process differs at basal levels between CML
Emily Cunningham Williams et al.
Human molecular genetics, 23(11), 2968-2980 (2014-01-15)
The disease mechanism of Rett syndrome (RTT) is not well understood. Studies in RTT mouse models have suggested a non-cell-autonomous role for astrocytes in RTT pathogenesis. However, it is not clear whether this is also true for human RTT astrocytes.
Philipp Müller et al.
Cancer immunology research, 2(8), 741-755 (2014-06-12)
Antibody-drug conjugates (ADC) are emerging as powerful treatment strategies with outstanding target-specificity and high therapeutic activity in patients with cancer. Brentuximab vedotin represents a first-in-class ADC directed against CD30(+) malignancies. We hypothesized that its sustained clinical responses could be related