Fontos dokumentumok
8.05740
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol
for synthesis
Szinonimák:
Thioethylene glycol, Thioglycol, β-Mercaptoethanol, 2-Hydroxyethylmercaptan, BME, Thioethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
HSCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
78.13
Beilstein:
773648
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
200-464-6
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
2.69 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
295 °C
hatékonyság
98-162 mg/kg LD50, oral (Rat)
112-224 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
18 %
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
koncentráció
14.3 M (pure liquid)
törésmutató
n20/D 1.500 (lit.)
pH
4.5-6 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
157 °C (lit.)
mp
<-50 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 70.5 °C
sűrűség
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
BME is suitable for reducing protein disulfide bonds prior to polyacrylamide gel electrophoresis and is usually included in a sample buffer for SDS-PAGE at a concentration of 5%. Cleaving intermolecular (between subunits) disulfide bonds allows the subunits of a protein to separate independently on SDS-PAGE. Cleaving intramolecular (within subunit) disulfide bonds allows the subunits to become completely denatured so that each peptide migrates according to its chain length with no influence due to secondary structure.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
165.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
74 °C - closed cup
Georg Michlits et al.
Nature methods, 17(7), 708-716 (2020-06-10)
CRISPR-Cas9 screens have emerged as a transformative approach to systematically probe gene functions. The quality and success of these screens depends on the frequencies of loss-of-function alleles, particularly in negative-selection screens widely applied for probing essential genes. Using optimized screening