Fontos dokumentumok
P1378
Phthaldialdehyde
≥97% (HPLC), powder or crystals
Szinonimák:
o-Phthalaldehyde, o-Phthalic dicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde, OPA
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder or crystals
szín
white to light yellow
mp
55-58 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=Cc1ccccc1C=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- to detect Arg through spectrophotometry using end-point fluorescent sensitive detection
- as a reagent stream with the sample to produce a fluorescent product for determining ammonia in seawater
- in the o-phthaldialdehyde spectrophotometric assay (OPA test) to determine the proteolytic activity (PA)of the strains and the commercial cultures
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
269.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
132 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?