Fontos dokumentumok
63689
2-Mercaptoethanol
BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (GC)
Szinonimák:
β-Mercaptoethanol, 2-Hydroxyethylmercaptan, BME, Thioethylene glycol
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.69 (vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
robbanási határérték
18 %
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
koncentráció
14.3 M (pure liquid)
technika/technikák
RNA extraction: suitable
protein extraction: suitable
szennyeződések
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
törésmutató
n20/D 1.500 (lit.)
n20/D 1.501
pH
4.5-6 (20 °C, 500 g/L)
bp
157 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
sűrűség
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.05 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
OCCS
λ
0.5 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 1.5
λ: 280 nm Amax: 0.3
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- in the protein extraction buffer prepared for leaf samples.
- as a supplement in cell culture media.
- in the procedure of RNA extraction.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Liver,Heart
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
165.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
74 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Protocols
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Egyszerűsítse az SDS-PAGE gél előkészítését előre kevert oldatainkkal és protokolljainkkal a fehérjék precíz elválasztása érdekében.