Fontos dokumentumok
420581
Glycolic acid solution
high purity, 70 wt. % in H2O
Szinonimák:
Hydroxyacetic acid
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
minőség
high purity
koncentráció
63-72% (by NaOH, titration)
70 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D 1.408
bp
112 °C
sűrűség
1.25 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES string
OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?