Fontos dokumentumok
143073
Diglycolic acid
98%
Szinonimák:
2,2′-Oxydiacetic acid
Teszt
98%
mp
140-144 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: soluble 5%, clear to slightly hazy, colorless to greenish-yellow
funkcionális csoport
carboxylic acid
ether
SMILES string
OC(=O)COCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QEVGZEDELICMKH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?