Fontos dokumentumok
G6805
Glycolaldehyde dimer
crystalline, mixture of stereoisomers. Melts between 80 and 90 °C depending on stereoisomeric composition
Szinonimák:
1,4-Dioxane-2,5-diol, 2,5-Dihydroxy-1,4-dioxane, Hydroxyacetaldehyde dimer
Forma
crystalline
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC1COC(O)CO1
InChI
1S/C4H8O4/c5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-6H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATFVTAOSZBVGHC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Noble-metal nanostructures find diverse applications from catalysis to biomedical research, leveraging surface properties in various fields.