Merck
798053
Sigma-Aldrich
Glycolic acid
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
Hydroxyacetic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HOCH2COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
76.05
Beilstein:
1209322
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade:
anhydrous
grade
anhydrous
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Redi-Dri
Teszt
99%
Forma
crystals
mp
75-80 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES string
OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Glycolic acid, also known as α-hydroxy acetic acid (AHA), is commonly used in chemical peels.
Alkalmazás
Glycolic acid may be used in the preparation of glycolide, a monomer for preparing poly(glycolic acid) (PGA).
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
>572.0 °F - (decomposition)
Lobbanási pont (C)
> 300 °C - (decomposition)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Glycolic acid peels for the treatment of wrinkles and photoaging.
Moy LS, et al.
The Journal of Dermatologic Surgery and Oncology, 19(3), 243-246 (1993)
Sharma SK, et al.
A Handbook of Applied Biopolymer Technology: Synthesis, Degradation and Applications., 153-153 (2011)
L Atzori et al.
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV, 12(2), 119-122 (1999-05-27)
Glycolic acid chemical peels have been widely accepted as a useful modality in many cutaneous conditions characterized by abnormalities of keratinization. The aim of this study is to evaluate the use of glycolic peels in the main clinical forms of
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.