Fontos dokumentumok
1.04106
Supelco
Glycolic acid
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Glycolic acid, Hydroxyacetic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H4O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
76.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
201-180-5
NACRES:
NA.21
pH:
2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
gőznyomás
10.8 hPa ( 80 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.5% (acidimetric)
Forma
solid
hatékonyság
2040 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.5% Water (Karl Fischer)
pH
2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
100 °C (decomposition)
mp
74-78 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point >300 °C (decomposition)
oldhatóság
water: soluble at 20 °C
sűrűség
1.49 g/cm3 at 25 °C
térfogatsúly
600 kg/m3
kation nyomok
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[O+H2]CC(=O)[O-]
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • An Overview of Poly(lactic-co-glycolic) Acid (PLGA)-Based Biomaterials for Bone Tissue Engineering: Discusses the synthesis and physicochemical characteristics of PLGA composites containing glycolic acid (P Gentile, V Chiono, I Carmagnola - International Journal of Molecular Sciences, 2014). Read more.
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 99.5 %
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 75 °C
Melting range (upper value): ≤ 79 °C
Heavy metals (as Pb): ≤ 10 ppm
Iron (Fe): ≤ 5 ppm
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
572.0 °F - (decomposition)
Lobbanási pont (C)
> 300 °C - (decomposition)