Fontos dokumentumok
G10601
Glyoxylic acid monohydrate
98%
Szinonimák:
Formylformic acid, Oxoethanoic acid
Teszt
98%
bp
100 °C (lit.)
mp
49-52 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].[H]C(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O3.H2O/c3-1-2(4)5;/h1H,(H,4,5);1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MOOYVEVEDVVKGD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?