Fontos dokumentumok
L3900
2,6-Lutidine
ReagentPlus®, 98%
Szinonimák:
2,6-Dimethylpyridine
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.497 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
sűrűség
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(C)n1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
It can be used:
- As a promoter for catalytic asymmetric fluorination of α-cyanophosphonates in the presence of chiral Pd(II)-bisphosphine complexes.
- In combination with tert-butyldimethylsilyl triflate for the protection of tertiary alcohols and unreactive secondary alcohols.
- In combination with triethylsilyl trifluoromethanesulfonate for the conversion of acetals to the corresponding aldehydes in dichloromethane followed by workup in water.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
91.4 °F
Lobbanási pont (C)
33 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?