Fontos dokumentumok
78019
L-Phenylalanine
≥99.0% (NT), BioUltra
Szinonimák:
(S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Phenylalanine, BioUltra, ≥99.0% (NT)
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (NT)
Forma
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]20/D −34±0.5°, c = 2% in H2O
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
≤0.3% foreign amino acids
izzítási maradék
≤0.1% (as SO4)
veszteség
≤0.1% loss on drying, 110°C
szín
white
pH
5.0-7.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤100 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Abszorpció
cut-off at 274 nm in H2O at 0.1 M
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.