Merck
15269
Supelco
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
for GC derivatization, LiChropur, ≥98.5% (GC)
Szinonimák:
BSA
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
203.43
Beilstein:
1306669
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥98.5% (GC)
grade
for GC derivatization
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (GC)
Forma
liquid
minőség
LiChropur
reakcióalkalmasság
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.417 (lit.)
n20/D 1.417
bp
71-73 °C/35 mmHg (lit.)
sűrűség
0.832 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C\C(O[Si](C)(C)C)=N/[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H21NOSi2/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7/h1-7H3/b9-8+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SIOVKLKJSOKLIF-CMDGGOBGSA-N
Általános leírás
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide is an excellent silylation reagent. For some sterically hindered primary or secondary nitro compounds, N,O-bis(trimethylsilyl)acetamide and BSTFA achieve better results than normal silylation conditions.
Alkalmazás
Learn more in the Product Information
Suitable for the derivatization of 2-amino-2-dexoxyhexoses, ecdysones, hexosamines in glycosaminoglycans, 18-hydroxycorticosteroids, 15-Oxo-prostaglandin F2α, prostaglandins A,B and E and F, F, prostaglandins and metabolites, prostaglandins Emetabolites, sugar phosphates, steroids and testosterone.
Egyéb megjegyzések
Powerful silylating agent
Reagent for o-trimethylsilyl-aldono-1,4-lactones, trimethylsilyl and trimethylsilyl ether.
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
111.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
44 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations. Heteroatom Analogues of Aldehydes and Ketones.
Aggarwal VK
Science of Synthesis Knowledge Updates, 27, 593-594 (2014)
Analysis of the prostaglandins E by glass capillary gas chromatography with electron capture detection.
M Korteweg et al.
Prostaglandins, 13(6), 1221-1223 (1977-06-01)
K. Blau et al.
Handbook of Derivatives for Chromatography (1993)
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
Anna Hjelm et al.
Applied and environmental microbiology, 81(2), 726-735 (2014-11-16)
Bacterial ghosts are empty cell envelopes of Gram-negative bacteria that can be used as vehicles for antigen delivery. Ghosts are generated by releasing the bacterial cytoplasmic contents through a channel in the cell envelope that is created by the controlled